Learn More
Invitrogen™ Ovalbumin, Alexa Fluor™ 555 Conjugate
Artikelnummer. 11549176
Click to view available options
Menge:
2 mg
Packungsgröße:
2 Milligramm
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11549176
Marke: Invitrogen™ O34782
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Labeled with bright, photostable and pH-insensitive Alexa Fluor 555 dye
The orange fluorescent Alexa Fluor 555 ovalbumin conjugate is a protein with a relatively low molecular weight (∽45,000 daltons).
Cell Analysis, Cell Tracing & Tracking, Cellular Imaging, General Cell Tracing, Immunofluorescence (IF), Immunofluorescence Staining & Detection
Bestellinformation
Shipping Condition: Room Temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 2 mg
Konjugat Alexa Fluor 555
Inhalt und Lagerung Store in freezer (-5 to -30°C) and protect from light.
Markertyp Alexa Fluor Dyes
Versandbedingung Room Temperature
Form Lyophilized
Protein-Subtyp Albumin Proteins
Produktlinie Alexa Fluor