Learn More
Invitrogen™ Ovalbumin, Texas Red™ Conjugate
Artikelnummer. 11509176
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
Artikelnummer. Menge
11509176 5 mg
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11509176
Marke: Invitrogen™ O23021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Labeled with bright, photostable and pH-insensitive Alexa Fluor 594 dye
The red fluorescent Texas Red ovalbumin conjugate is a protein with a relatively low molecular weight (∽45,000 daltons).
Cell Analysis, Cell Tracing & Tracking, Cellular Imaging, General Cell Tracing, Immunofluorescence (IF), Immunofluorescence Staining & Detection
Bestellinformation
Shipping Condition: Room Temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 5 mg
Konjugat Texas Red
Inhalt und Lagerung Store in freezer (-5 to -30°C) and protect from light.
Markertyp Classic Dyes
Versandbedingung Room Temperature
Form Lyophilized
Protein-Subtyp Albumin Proteins
Produktlinie Texas Red