Learn More
Invitrogen™ Phospholipase C Protein, Phosphatidylinositol-Specific (from Bacillus cereus)
Artikelnummer. 10615763
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 μl
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10615763 50 μl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10615763 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. P6466
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Suitable for enzymology and cell biology applications
This phosphatidylinositol-specific phospholipase C is a highly purified enzyme preparation from Bacillus cereus which cleaves phospholipid phosphatidylinositol (PI) into two molecules. Validated for assay standard. Alphabetical protein filter: P
Cell Analysis, Cell Structure, Enzyme & Protein Activity Assays, Lipase & Phopholipase Activity, Membranes (General) & Lipids, Plasma Membrane, Proteins, Expression, Isolation & Analysis
Bestellinformation
Shipping Condition: Wet Ice
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 100 U⁄ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Assay Standard
Menge 50 μl
Quelle Bacillus cereus
Spezies B. cereus
Inhalt und Lagerung Store in freezer (-5 to -30°C).
Versandbedingung Wet Ice
Form Solution
Protein-Subtyp Other Proteins
Forschungskategorie Signal Transduction