Learn More
Invitrogen™ Pro-Q™ Diamond Phosphoprotein Gel Destaining Solution
Artikelnummer. 10246142
Change view
Click to view available options
Menge:
1 l
5 l
Packungsgröße:
1 Liter
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
10246142 1 l 1 Liter
11559296 5 l 1 Stück
2 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10246142
Marke: Invitrogen™ P33310
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Pro-Q Diamond Phosphoprotein-Gel-Entfärbelösung ist eine gebrauchsfertige, vorgemischte Lösung.
Pro-Q Diamond Phosphoprotein-Gel-Entfärbelösung ist eine gebrauchsfertige, vorgemischte Lösung. Sie wurde zur Verwendung mit Pro-Q Diamond Phosphoproteingel-Färbemittel entwickelt. Die Entfärbung ist wichtig, um das Gel-Hintergrundsignal und das Signal unspezifischer Färbungen zu reduzieren.
Pro-Q Diamond Phosphoprotein-Gel-Entfärbelösung ist eine gebrauchsfertige, vorgemischte Lösung. Sie wurde zur Verwendung mit Pro-Q Diamond Phosphoproteingel-Färbemittel entwickelt. Die Entfärbung ist wichtig, um das Gel-Hintergrundsignal und das Signal unspezifischer Färbungen zu reduzieren.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Beschreibung Pro-Q™ Diamond Phosphoprotein-Gel-Entfärbelösung, 1 l
Detektionsstelle In-Gel-Detektion
Nachweisverfahren Fluoreszenz
Marker oder Farbstoff Pro-Q Diamond
Produkttyp Phosphoprotein Gelentfärbungslösung
Produktlinie PRO-Q
Menge 1 l
Versandbedingung Raumtemperatur
Zielmolekül Proteine (Phosphoproteine)
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.