Learn More
Invitrogen™ Pro-Q™ Emerald 488 Glycoprotein Gel and Blot Stain Kit
Artikelnummer. 10013242
Change view
Click to view available options
Menge:
1 kit
Packungsgröße:
9 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10013242 1 kit 9 Gramm
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10013242
Marke: Invitrogen™ P21875
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
50-mal empfindlicher als die Standard-Fuchsin-Färbung
Pro-Q Emerald 300 und Pro-Q Emerald 488 Glykoprotein-Färbekits bieten die fortschrittlichste Technologie, die für den Nachweis von Glykoproteinen in Gelen und auf Blots verfügbar ist. Die Gelfärbung ist schnell und sehr empfindlich. In weniger als drei Stunden ist es möglich, je nach Grad der Glykosylierung nur noch 300 pg Glykoprotein pro Band zu erkennen.
Protein-Gelelektrophorese, Proteingel-Färbung und -Bildgebung, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Detektionsstelle In-Blot-Detektion, In-Gel-Detektion
Nachweisverfahren Fluoreszent
Marker oder Farbstoff Pro-Q Emerald 488
Menge 1 kit
Versandbedingung Raumtemperatur
Zielmolekül Proteine (Glykoproteine)
Produktlinie PRO-Q
Produkttyp Glykoprotein-Färbekit