Learn More
Molekulare Sieb-Dehydratierung mit Indikator für Trocknungslösungsmittel, Solstice
Artikelnummer. 15636740
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15636740 1 kg 1 Kilogramm
15646740 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15636740 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 698391KG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-04-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
BEADS, MIT INDIKATOR ZUM TROCKNEN VON LÖSUNGSMITTELN
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Molekularsieb Dehydrat Fluka mit Indikator zur Trocknung von Lösungsmitteln
Menge 1 kg
CAS 7646-79-9, 1318-02-1
MDL-Nummer MFCD00147630
UN-Nummer UN3077