Learn More
Molekularsiebdehydrat Fluka mit Indikator für das Trocknen von Lösungsmitteln, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15646740 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15646740 250 g 250 Gramm
15636740 1 kg 1 Kilogramm
2 options
Artikelnummer. 15646740
Marke: Honeywell-Fluka 69839250G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
BEADS, MIT INDIKATOR ZUM TROCKNEN VON LÖSUNGSMITTELN
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Molekularsieb Dehydrat Fluka mit Indikator zur Trocknung von Lösungsmitteln
Menge 250 g
CAS 7646-79-9, 1318-02-1
MDL-Nummer MFCD00147630
UN-Nummer UN3077