Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Molekularsieb Dehydrat Fluka mit Indikator zur Trocknung von Lösungsmitteln |
| Verpackung | Poly-Flasche |
| Menge | 250 g |
| UN-Nummer | UN3077 |