Learn More
Molekularsiebe, 13 x, 8 bis 12 Mesh, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Molekularsiebe, 13 X |
Netzgröße | 8 bis 12 Mesh |
Menge | 5 kg |
Strukturformel | Na86[AlO2)86(SiO2)106] · xH2O |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |