Learn More
Molekularsiebe, 13 x, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15642930 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
Artikelnummer. 15642930
Marke: Honeywell-Fluka 2835921KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Pulver, ca. 2 μm, durchschnittliche Partikelgröße
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Molekularsiebe, 13 X
Verpackung Poly-Flasche
Menge 1 kg
CAS 63231-69-6
Strukturformel Na86[AlO2)86(SiO2)106] · xH2O
MDL-Nummer MFCD00131613
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
IUPAC-Name Molekularsieb 13X