Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Molekularsiebe, 3 Å |
| Netzgröße | 8 bis 12 Mesh |
| Menge | 1 kg |
| Strukturformel | KnNa12-n[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O |
| UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |