Learn More
Molekularsiebe 3A, 4 bis 8 Mesh, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-44812 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
5 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10104220 500 g Glasflasche 500 Gramm
10792621 5 kg Kunststofftrommel 5 Kilogramm
2 options
Artikelnummer. 10104220
Marke: Thermo Scientific Acros 197245000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
CAS: 308080-99-1 | AlNaO6Si2 | 202.135 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Trockenmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 308080-99-1
Summenformel AlNaO6Si2
Molekulargewicht (g/mol) 202.135
MDL-Nummer MFCD00131613
InChI-Schlüssel URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 19758701
IUPAC-Name Aluminium;Natrium;Dioxido(oxo)silan
SMILES [O-][Si](=O)[O-].[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Al+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Molecular sieves 3A
Farbe Beige
Namenshinweis 4 to 8 mesh
Schüttdichte 700 to 800g/L
Verpackung Glasflasche
Restwasser 1.5% max. (550°C, 2 hrs.)
Wasseradsorption 20% min. (50%rH, 20°C, 24h)
Menge 500 g
Physikalische Form Granulate
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.