Learn More
Molekularsiebe 3A, 8 bis 12 Mesh, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10082590 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
5 kg
25 kg
Packungsgröße:
5 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10082590
Marke: Thermo Scientific Acros 197250050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 308080-99-1 | AlNaO6Si2 | 202.135 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Trockenmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 308080-99-1
Summenformel AlNaO6Si2
Molekulargewicht (g/mol) 202.135
MDL-Nummer MFCD00131613
InChI-Schlüssel URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 19758701
IUPAC-Name Aluminium;Natrium;dioxido(oxo)silan
SMILES [O-][Si](=O)[O-].[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Al+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Molecular sieves 3A
Farbe Beige bis Braun
Namenshinweis 8 to 12 mesh
Schüttdichte 600g/L min.
Verpackung Kunststofftrommel
Restwasser 1.5% max.
Wasseradsorption 20% min. (60% rel. humid.)
Menge 5 kg
Physikalische Form Perlen
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.