Learn More
Molekularsiebe 3A, deuteriert, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11946971 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11946971 5 g 5 Gramm
11936971 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11946971
Marke: Thermo Scientific Acros 432150050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Trockenmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Molecular sieves 3A, deuterated
Farbe Beige
Isotopische Reinheit 99.8% min. (atom D)
Menge 5 g
Physikalische Form Granulate