Learn More
Molekularsiebe 3A, Pellets, Durchm.: 3.2 mm, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15613960 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Verpackung:
Fass mit Inneneinsatz
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 15613960
Marke: Honeywell-Fluka 3342781KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Pellets, 3.2 mm
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 308080-99-1
Summenformel AlNaO6Si2
Molekulargewicht (g/mol) 202.135
MDL-Nummer MFCD00131613
InChI-Schlüssel URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 19758701
SMILES [O-][Si](=O)[O-].[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Al+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Molekularsiebe, UOP-Typ 3Å
Farbe Beige oder Gelbbraun
Dichte 2 g/cm3
Verpackung Poly-Flasche
Partikelgröße Durchmesser: 3.2 mm
Menge 1 kg
Physikalische Form Pellets
Schmelzpunkt >400 °C
Strukturformel KnNa12-n[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
IUPAC-Name Molekularsieb 3A