Learn More
Molekularsiebe, 3A, Pulver, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15617560 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
Artikelnummer. 15617560
Marke: Honeywell-Fluka 956641KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Pulver
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 308080-99-1
Summenformel AlNaO6Si2
Molekulargewicht (g/mol) 202.135
MDL-Nummer MFCD00131613
InChI-Schlüssel URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 19758701
SMILES [O-][Si](=O)[O-].[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Al+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Molekularsiebe, 3 Å
Farbe Weiß
Dichte > 2g/cm3
Verpackung Poly-Flasche
Porengröße
Menge 1 kg
Physikalische Form Pulver
Schmelzpunkt >400 °C
Strukturformel KnNa12-n[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
IUPAC-Name Aluminium;Natrium;Dioxido(oxo)silan