Learn More
Molekularsiebe, 3A, Pulver, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15627560 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15627560 250 g 250 Gramm
15617560 1 kg 1 Kilogramm
2 options
Artikelnummer. 15627560
Marke: Honeywell-Fluka 95664250G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Pulver
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 308080-99-1
Summenformel AlNaO6Si2
Molekulargewicht (g/mol) 202.135
MDL-Nummer MFCD00131613
InChI-Schlüssel URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 19758701
SMILES [O-][Si](=O)[O-].[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Al+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Molekularsiebe, 3 Å
Farbe Weiß
Dichte > 2g/cm3
Verpackung Poly-Flasche
Porengröße
Menge 250 g
Physikalische Form Pulver
Schmelzpunkt >400 °C
Strukturformel KnNa12-n[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
IUPAC-Name Molekularsieb 3A