Learn More
Molekularsiebe, 4 Å ,8 bis 12 Mesh, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Molekularsiebe, 4 Å |
| Netzgröße | 8 bis 12 Mesh |
| Menge | 250 g |
| Strukturformel | Na12[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O |
| UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |