Learn More
Molekulare Siebe, 4 Å, 8 bis 12 Mesh, Solstice
Artikelnummer. 15651850
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15651850 5 kg 5 Kilogramm
15641850 250 g 250 Gramm
15631850 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15651850 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 2086045KG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beads, 8 bis 12 Mesh
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 70955-01-0
Summenformel C20H25FN2O8
Molekulargewicht (g/mol) 440.42
MDL-Nummer MFCD00131613
InChI-Schlüssel FJUZEZRZKVMAMD-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 73906282
IUPAC-Name (2R,3S)-2-[[(2R)-2-acetamido-3-(3-fluorphenyl)propanoyl]amino]-5-methoxy-4-methoxycarbonyl-3-methyl-5-oxopentansäure
SMILES COC(=O)C(C(C)C(NC(=O)C(CC1=CC(F)=CC=C1)NC(C)=O)C(O)=O)C(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Molekularsiebe, 4 Å
Netzgröße 8 bis 12 Mesh
Menge 5 kg
Strukturformel Na12[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten