Learn More
Molekularsiebe 4A, 8 bis 12 Mesh, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
5 kg
25 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststofftrommel
Leichtfass
Packungsgröße:
25 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Trockenmittel
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Molecular sieves 4A |
| Farbe | Beige |
| Namenshinweis | 8 to 12 mesh |
| Schüttdichte | 680 to 760g/L |
| Verpackung | Leichtfass |
| Restwasser | 1.5% max. |
| Wasseradsorption | 20% min. |
| Menge | 25 kg |
| Physikalische Form | Perlen |
| IUPAC-Name | (2R,3S)-2-[[(2R)-2-acetamido-3-(3-fluorphenyl)propanoyl]amino]-5-methoxy-4-methoxycarbonyl-3-methyl-5-oxopentansäure |