Learn More
Molekularsiebe, 4A mit Indikator, -8+12 (ca. 2 mm) Beads, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11398337
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11398337 250 g 250 Gramm
11388337 1 kg 1 Kilogramm
11378337 5 kg 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11398337 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 032256.30
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 70955-01-0 | C20H25FN2O8 | 440.42 g/mol
Molecular sieves, 4 Å… is used to absorb molecules as large as butane. It is utilized for the separation of natural gas, liquefied petroleum gas (LPG) and alkenes. It finds application in the refining and purification of liquid and gases. It is also used for drying and purification of air, inert gases and solvents. It is actively involved to remove methanol, carbon dioxide and ammonia from fluid streams. It plays a vital role to remove heavy metal ions available in water. It is also used as a soap forming agent and as a detergent auxiliary. It has been considered as a general-purpose drying agent in polar and non polar media.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 70955-01-0
Summenformel C20H25FN2O8
Molekulargewicht (g/mol) 440.42
MDL-Nummer MFCD00131613
InChI-Schlüssel FJUZEZRZKVMAMD-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 73906282
IUPAC-Name (2R,3S)-2-[[(2R)-2-acetamido-3-(3-fluorphenyl)propanoyl]amino]-5-methoxy-4-methoxycarbonyl-3-methyl-5-oxopentansäure
SMILES COC(=O)C(C(C)C(NC(=O)C(CC1=CC(F)=CC=C1)NC(C)=O)C(O)=O)C(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Molecular sieves 4A with indicator
Farbe Blau
Namenshinweis −8+12 (≈ 2mm) beads
Netzgröße −8+12 Mesh
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Menge 250 g
Physikalische Form Perlen
UN-Nummer UN3077
Löslichkeitsinformationen Insoluble in cold water,hot water,methanol,diethyl ether,n-octanol and acetone.
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Molecular sieves, 4A with indicator, -8+12 (ca 2mm) beads
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H350i-Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.
  • H360F-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Cobalt chloride