Learn More
Molekularsiebe 4A, Zylinder, 3,2 mm Durchmesser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4229046 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 10882231
Marke: Thermo Scientific Acros 436730010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
CAS: 70955-01-0 | C20H25FN2O8 | 440.42 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Trockenmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 70955-01-0
Summenformel C20H25FN2O8
Molekulargewicht (g/mol) 440.42
MDL-Nummer MFCD00131613
InChI-Schlüssel FJUZEZRZKVMAMD-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 73906282
SMILES COC(=O)C(C(C)C(NC(=O)C(CC1=CC(F)=CC=C1)NC(C)=O)C(O)=O)C(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Molecular sieves 4A
Farbe Beige
Schüttdichte 650 to 750g/L
Verpackung Glasflasche
Restwasser < 2% (900°C, 2 hrs.)
Wasseradsorption > 20% (55% rH, 20°C)
Menge 1 kg
Physikalische Form Zylinder
IUPAC-Name (2R,3S)-2-[[(2R)-2-acetamido-3-(3-fluorphenyl)propanoyl]amino]-5-methoxy-4-methoxycarbonyl-3-methyl-5-oxopentansäure