Learn More
Molekularsiebe auf Tantaloxidbasis; mesoporös, 22 Angstrom, Pulver, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15436505
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15436505 250 mg 250 Milligramm
15416505 1 g 1 Gramm
15426505 5 g 5 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15436505
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042612.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Katalyse, Gasadsorption, optoelektronische Materialien
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Molecular sieves, tantalum oxide based
Namenshinweis Mesoporous
Partikelgröße 22Å
Empfindlichkeit Hygroscopic
Menge 250 mg
Physikalische Form Pulver
MDL-Nummer MFCD00131613
Synonym Ta TMSI