missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hartmann Paul™ Molinea Plus™ Unterlagen

Artikelnummer. 10707440
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
60 x 40 cm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B)
10707440 60 x 40 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10707440 Lieferant Hartmann Paul™ Lieferanten-Nr. 328114
Menge Preis
1 36.20 € / 150 Stück
10 33.00 € / 150 Stück

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Produkttyp Molinea Plus Unterlagen
Länge (metrisch) 60 cm
Breite (metrisch) 40 cm
Menge 150 Packung
Abmessungen (L x B) 60 x 40 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet als direkte Inkontinenzeinlage oder zusätzlicher Bettschutz
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.