Learn More
Mollugin, TRC
Artikelnummer. 30474456
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30474456 1 g 1 Gramm
30467260 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30474456 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM4876001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 55481-88-4
Summenformel C17 H16 O4
Molekulargewicht (g/mol) 284.31
Synonym 6-Hydroxy-2,2-dimethyl-2H-naphtho(1,2-b)pyran-5-carboxylic acid methyl ester, Rubimaillin
IUPAC-Name Methyl-6-Hydroxy-2,2-Dimethylbenzo[h]Chromen-5-Carboxylat
SMILES COC(=O)c1c(O)c2ccccc2c3OC(C)(C)C=Cc13
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mollugin
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C17H16O4/c1-17(2)9-8-12-13(16(19)20-3)14(18)10-6-4-5-7-11(10)15(12)21-17/h4-9,18H,1-3H3
Formelmasse 284.1049