Learn More
Molsidomin 1,0 mg/ml in Methanol, LoGiCal
Artikelnummer. 30457912
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30457912 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30457912 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCAMP0267.0001
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
LoGiCal liefert zertifizierte Referenzmaterialien, denen Sie als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen vertrauen können, mit präziser Dokumentation und kompetenter Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
Molsidomin 1,0 mg/ml in Methanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Molsidomine
CAS 25717-80-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Molsidomine
Versandbedingung Ice Pack (-20°C)
Summenformel C9 H14 N4 O4
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 5-[(Ethoxycarbonyl)amino]-3-(4-morpholinyl)-1,2,3-oxadiazolium inner salt, N-(Ethoxycarbonyl)-3-(4-morpholinyl)sydnone imine, N-Carboxy-3-morpholinosydnone imine ethyl ester, Corraton, Corvasal, Corvaton, Molsidolat, Molsidomine, Morial, Morsydomine, Motazomin, N-(Ethoxycarbonyl)-3-morpholinosydnone imine, N-Ethoxycarbonyl-3-morpholinosydnonimine, SIN 10, Sydnopharm
InChI-Formel InChI=1 S/C9H14N4O4/c1-2-16-9(14)10-8-7-13(11-17-8)12-3-5-15-6-4-12/h7H,2-6H2,1H3/b10-8-
SMILES CCOC(=O)\N=C\1/O[N-][N+](=C1)N2CCOCC2
IUPAC-Name Ethyl-(NZ)-N-(3-Morpholin-4-yl-1-oxa-3-azonia-2-azanidacyclopent-3-en-5-yliden)carbamat
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Forensics
Molekulargewicht (g/mol) 242.23
Menge 1 mL
Formelmasse 242.1015 g/mol