Learn More
Hach™ Molybdat 3 Reagenz
Click to view available options
Menge:
500 mL
Anzahl Tests:
250
Packungsgröße:
500 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
| Analyten | Molybdat |
| Format | Lösung |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Molybdat-Bestimmung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Spektralphotometer, Pour-through-Zelle |
| Anzahl Tests | 250 |
| Menge | 500 mL |
| Bereich | 3 bis 1.000 μg/l SiO2 |
| Testmethode | Heteropolblau (Hach-Methoden 8282 und 8186) |
| Typ | Reagenz |