Learn More
Agencinox™ Messbecher mit Ausguss, Edelstahl mit Molybdän
Artikelnummer. 11701903
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
250 ml
500 ml
1 l
2000 ml
3000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11701903
Marke: Agencinox™ 2010B
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Becher eignen sich für zahlreiche allgemeine Laboranwendungen. Agencinox™ Becher aus Molybdän-Edelstahl gewährleisten für den sicheren Transport von Flüssigkeiten.
  • Konstruktion aus Molybdän-Edelstahl
  • Hohe chemische Beständigkeit
  • In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 50 mm
Kapazität (metrisch) 100 ml
Material Edelstahl (Molybdän)
Höhe (metrisch) 60 mm
Typ Becher