Learn More
Agencinox™ Messbecher mit Ausguss, Edelstahl mit Molybdän
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
250 ml
500 ml
1 l
2000 ml
3000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Konstruktion aus Molybdän-Edelstahl
- Hohe chemische Beständigkeit
- In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Außendurchmesser (metrisch) | 100 mm |
| Kapazität (metrisch) | 1 l |
| Material | Molybdän-Edelstahl |
| Höhe (metrisch) | 130 mm |
| Typ | Becher |