Learn More
Agencinox™ Messbecher ohne Ausguss, Edelstahl mit Molybdän
Artikelnummer. 11751893
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0.5 l
1 l
2 l
3 l
5000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11751893
Marke: Agencinox™ 2050
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Becher eignen sich für zahlreiche allgemeine Laboranwendungen. Agencinox™ Becher aus Molybdän-Edelstahl gewährleisten für den sicheren Transport von Flüssigkeiten.
  • Konstruktion aus Molybdän-Edelstahl
  • Hohe chemische Beständigkeit
  • In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 80 mm
Kapazität (metrisch) 0.5 l
Material Molybdän-Edelstahl
Höhe (metrisch) 110 mm
Typ Becher