Learn More
Agencinox™ Messbecher ohne Ausguss, Edelstahl mit Molybdän
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0.5 l
1 l
2 l
3 l
5000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Konstruktion aus Molybdän-Edelstahl
- Hohe chemische Beständigkeit
- In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Außendurchmesser (metrisch) | 80 mm |
| Kapazität (metrisch) | 0.5 l |
| Material | Molybdän-Edelstahl |
| Höhe (metrisch) | 110 mm |
| Typ | Becher |