Learn More
Molybdänfolie, 0.025 mm (0.001 Zoll) Dicke, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15475915
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
150 x 150 mm
300 x 300 mm
300 x 1200 mm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15475915 300 x 1200 mm 1 Stück
11336747 150 x 150 mm 1 Stück
11346747 300 x 300 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15475915 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 010042.HZ
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ca. 5.8 g/150 x 150 mm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7439-98-7
Summenformel Mo
Molekulargewicht (g/mol) 95.95
MDL-Nummer MFCD00003465
InChI-Schlüssel ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
PubChem CID 23932
ChEBI CHEBI:28685
IUPAC-Name Molybdän
SMILES [Mo]
Specifica
Chemischer Name oder Material Molybdenum
Farbe Grau
Aussehen Dark gray foil
Menge 300 x 1200 mm
Geruch Geruchsneutral
Prozentgehaltsbereich 99.95% (Metals basis)
Form Folie, 0.025 mm (0.001 Zoll) dick
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.