Learn More
Molybdänfolie, 0.025 mm (0.001 Zoll) Dicke, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. p-4782000
Change view
Click to view available options
Menge:
150 x 150 mm
300 x 300 mm
300 x 1200 mm
Unit Size:
1 Stück
Product Code. Menge unitSize
11336747 150 x 150 mm 1 Stück
11346747 300 x 300 mm 1 Stück
15475915 300 x 1200 mm 1 Stück
3 options
Product Code. 11336747
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010042.GT
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Ca. 5.8 g/150 x 150 mm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7439-98-7
Summenformel Mo
Molekulargewicht (g/mol) 95.95
MDL-Nummer MFCD00003465
InChI-Schlüssel ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
PubChem CID 23932
ChEBI CHEBI:28685
IUPAC-Name Molybdän
SMILES [Mo]
Specifications
Chemischer Name oder Material Molybdenum
Farbe Grau
Aussehen Dark gray foil
Dichte 10.22g/cm3 at 20°C
Menge 150 x 150 mm
Geruch Geruchsneutral
Prozentgehaltsbereich 99.95% (Metals basis)
Form Folie, 0.025 mm (0.001 Zoll) dick