Learn More
Molybdänfolie, 1.0 mm (0.04 Zoll) Dicke, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
200 x 200 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Molybdenum foil |
| Namenshinweis | 1.0mm (0.04 in.) thick |
| Menge | 200 x 200 mm |
| Gewicht | ≈25.6g/50x50mm |
| Form | Folie |
| Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
| Reinheit (%) | 99.95% |