Learn More
Molybdän-Gaze, 100 Mesh gewebt aus Draht mit 0.0636 mm (0.0025 Zoll) Durchmesser, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Molybdenum gauze |
| Namenshinweis | Woven from 0.0636mm (0.0025 in.) dia. wire |
| Menge | 75 x 75 mm |
| Netzgröße | 100 Mesh |
| Form | Drahtgewebe |