Learn More
Molybdängewebe, 165 Mesh, aus Draht mit 0.0509 mm (0.002 in.) Durchmesser, Twill-Gewebe, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11374548
Change view
Click to view available options
Menge:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11374548 75 x 75 mm 1 Stück
11364548 150 x 150 mm 1 Stück
11354548 300 x 300 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11374548 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 042404.FL
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7439-98-7 | Mo | 95.95 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-98-7
Summenformel Mo
Molekulargewicht (g/mol) 95.95
MDL-Nummer MFCD00003465
InChI-Schlüssel ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
PubChem CID 23932
ChEBI CHEBI:28685
IUPAC-Name Molybdän
SMILES [Mo]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Molybdenum gauze
Namenshinweis 165 mesh woven from 0.0509mm (0.002 in.) dia. wire, twilled weave
Menge 75 x 75 mm
Netzgröße 165 Mesh
Form Drahtgewebe