Learn More
Molybdän(II)-Acetatdimer, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Molybdenum(II) acetate dimer |
| Menge | 1 g |
| Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
| Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in organic solvents. Insoluble in water. |
| Formelmasse | 428.06 |
| Physikalische Form | Kristallin |