Learn More
Molybdän(IV)-oxid, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7080285
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11408640
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 048117.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 18868-43-4 | MoO2 | 127.948 g/mol
Molybdenum(IV) oxide is used to catalyze the dehydrogenation of alcohols. It is also used as an intermediates and processing aids. It finds application in the manufacture of molybdenum nano-wires.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18868-43-4
Summenformel MoO2
Molekulargewicht (g/mol) 127.948
MDL-Nummer MFCD00014223
InChI-Schlüssel QXYJCZRRLLQGCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum dioxide, molybdenum iv oxide, molybdenum oxide, molybdenum iv oxide trace metals basis 25g, mm4
PubChem CID 29320
IUPAC-Name Dioxomolybdän
SMILES O=[Mo]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Molybdenum (IV) oxide
Farbe Braun bis Schwarz
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99% (metals basis)
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Formelmasse 127.94
Reinheit (%) 99%
Geruch Geruchsneutral
Dichte 6.47 g/mL