Learn More
Molybdän(IV)sulfid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4782005
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11386618 250 g 250 Gramm
11376618 1 kg 1 Kilogramm
2 options
Artikelnummer. 11386618
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012213.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hydrierungs- und Isomerisierungskatalysator, Trockenschmiermittel
It is widely used as a solid lubricant .It finds applications mainly as Intermediates, Process regulators, Processing aids. Employed as a co catalyst for desulfurization in petrochemistry. As a catalyst in the electrolysis of water.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1317-33-5
Summenformel MoS2
Molekulargewicht (g/mol) 160.07
MDL-Nummer MFCD00003470
InChI-Schlüssel CWQXQMHSOZUFJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum disulfide, molybdenite, molybdenum iv sulfide, molybdenum disulphide, molysulfide, molykote, motimol, nichimoly c, sumipowder pa, molykote z
PubChem CID 14823
ChEBI CHEBI:30704
SMILES S=[Mo]=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Molybdenum(IV) sulfide
Schmelzpunkt 1185°C
Farbe Schwarz
Physikalische Form Pulver
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 98%
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water and dilute acids
IUPAC-Name Bis(sulfanyliden)molybdän
Formelmasse 160.08
Geruch Geruchsneutral
Aussehen Black powder
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Molybdenum(IV) sulfide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Molybdenum (IV) sulfide