Learn More
Molybdän(IV)sulfid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4782006
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11324787 25 g 25 Gramm
11314787 100 g 100 Gramm
11304787 500 g 500 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11324787
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041827.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1317-33-5 | MoS2 | 160.07 g/mol
Molybdenum(IV) sulfide is used as a catalyst in the electrolysis of water. It is employed as a cocatalyst for desulfurization in petrochemistry especially hydrodesulfurization. It is also used as a component of photoelectrochemical and microelectronics applications. Further, it is useful as a filament material in many electrical applications. It finds application as a lubricant in aircraft engines. Polymers consisting of molybdenum(IV) sulfide such as nylon, teflon and vespel posses improved strength and reduced friction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1317-33-5
Summenformel MoS2
Molekulargewicht (g/mol) 160.07
MDL-Nummer MFCD00003470
InChI-Schlüssel CWQXQMHSOZUFJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum disulfide, molybdenite, molybdenum iv sulfide, molybdenum disulphide, molysulfide, molykote, motimol, nichimoly c, sumipowder pa, molykote z
PubChem CID 14823
ChEBI CHEBI:30704
SMILES S=[Mo]=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Molybdenum(IV) sulfide
Schmelzpunkt 1185°C
Farbe Schwarz
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99% (metals basis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in hot sulfuric acid,and aquaregia. Insoluble in water,concentrated sulfuric acid and dilute acid.
IUPAC-Name Bis(sulfanyliden)molybdän
Formelmasse 160.08
Geruch Geruchsneutral
Aussehen Black powder
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Molybdenum(IV) sulfide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Molybdenum sulfide