Learn More
Molybdänplatte, 12.5 mm (0.492 in.) Dicke, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7048289
Change view
Click to view available options
Menge:
50 x 50 mm
50 x 200 mm
Packungsgröße:
200 Millimeter
50 Millimeter
Artikelnummer. Menge unitSize
11315739 50 x 50 mm 50 Millimeter
11376757 50 x 200 mm 200 Millimeter
2 options
Artikelnummer. 11315739
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010048.FI
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-98-7
Summenformel Mo
Molekulargewicht (g/mol) 95.95
MDL-Nummer MFCD00003465
InChI-Schlüssel ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
PubChem CID 23932
ChEBI CHEBI:28685
IUPAC-Name Molybdän
SMILES [Mo]
Specifications
Chemischer Name oder Material Molybdenum plate
Namenshinweis 12.5mm (0.492 in.) thick
Menge 50 x 50 mm
Gewicht ≈319g/50x50mm
Form Platte
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Reinheit (%) 99.95%