Learn More
Molybdänlösung für ICP 1 g/L NH 3 Matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Product Code. 12936204 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Menge:
250 ml
100 ml
Verpackung:
Flasche
Unit Size:
100 Milliliter
250 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung Unit Size
12936204 100 ml Flasche 500 Milliliter
12916204 100 ml Flasche 100 Milliliter
12926204 250 ml Flasche 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 12936204 Supplier Fisher Chemical Supplier No. S 134 500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    138.00 €
    125.66 € / 500 Milliliter
    Sparen 12.34 €
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Specifications
Verpackung Flasche
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Mo
Konzentration 1 ±0,002 g/L
Typ Massenspektrometriestandard
Element Mo
Solvent or Matrix Ammoniak
Menge 100 ml
compliance-icons
Product Identifier
  • Single-element Standard Solution for ICP. Molybdenum (Mo) 1000mg/l in NH3 4%
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Precautionary Statement
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.