Learn More
Molybdänlösung für ICP/MS 10 mg/l HNO3 Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12957383 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 ml
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
50 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
12957383 100 ml 100 Milliliter
12947383 50 ml 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12957383 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. S 634 100
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-98-7
Summenformel Mo
Molekulargewicht (g/mol) 95.95
MDL-Nummer MFCD00003465
InChI-Schlüssel ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23932
ChEBI CHEBI:28685
IUPAC-Name Molybdän
SMILES [Mo]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Molybdän
Verpackung Flasche
Konzentration 10 mg/l
Solvent or Matrix Water
Menge 100 ml