Learn More
Molybdän-Standardlösung für ICP/MS, Claritas-PPT-Qualität, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 11435998 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Click to view available options
Menge:
125 ml
Packungsgröße:
125 Milliliter
Artikelnummer. 11435998
Marke: SPEX Certiprep CLMO92Y
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beinhaltet
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
Mo1000 μg/ml
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Molybdänstandard
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
CAS 7439-98-7, 7732-18-5
Analysenzertifikat Claritas PPT™ Analysezertifikat beinhaltet bis zu 68 Elemente im ppt-Bereich.
CAS Min. % 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
CAS Max. % 0.1, 99.9
Summenformel Mo
MDL-Nummer MFCD00003465
Verfahren ICP-MS
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Lösungstyp Standard Solution
InChI-Schlüssel ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Typ ICP/ICP-MS Standard
SMILES [Mo]
IUPAC-Name Molybdän
Solvent or Matrix Water
Molekulargewicht (g/mol) 95.95
PubChem CID 23932
Menge 125 ml
ChEBI CHEBI:28685
Güte ICP-Spurenanalytik/ICP-MS
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produkt nur für den Laborgebrauch