Learn More
Molybdenum, TRC
Artikelnummer. 30481792
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30481792 10 g 10 Gramm
30473899 25 g 25 Gramm
30480151 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30481792 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM36100010G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-98-7
Summenformel Mo
Molekulargewicht (g/mol) 95.95
Synonym Molybdenum, 3N5, Amperit 105.054, Amperit 106.2, MChVL, Metco 63, Molybdenum element, NSC 600660, NSC 600661, NSC 600665, NSC 603570, NSC 603571, NSC 603572, SGC 15, TMO 10, TMO 30, TMO 50, TMOIO, TsM1, Molybdaen, Molybdän
IUPAC-Name Molybdenum
SMILES [Mo]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Molybdenum
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/Mo
Formelmasse 97.9054