Learn More
Molybdän(VI)-Oxid-Bis(2,4-Pentandionat), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11399628
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11399628 10 g 10 Gramm
11309638 2 g 2 Gramm
11389628 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11399628 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 044140.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 17524-05-9 | C10H14MoO6 | 326.17 g/mol
Forms a functional model compound for the study of oxotransferase molybdenum enzymes. Mild catalyst for the deprotection of acetals in high yield. Catalyzes high yield oxidation of secondary alcohols to ketones with sodium percarbonate and phase-transfer catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17524-05-9
Summenformel C10H14MoO6
Molekulargewicht (g/mol) 326.17
MDL-Nummer MFCD00011506
InChI-Schlüssel SKMUJBBRXZPAJY-VGKOASNMSA-L
Synonym Bis(acetylacetonato)dioxomolybdenum(VI); Molybdenyl acetylacetonate
IUPAC-Name dioxomolybdenumbis(ylium) bis((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olate)
SMILES O=[Mo++]=O.C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Molybdenum (VI) oxide bis (2,4-pentanedionate)
Schmelzpunkt ∼185°C (decomposition)
Farbe Gelb
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 326.16
Reinheit (%) 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Molybdenum(VI) oxide bis(2,4-pentanedionate)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Molybdenum(VI) oxide