Learn More
Molybdän-Acetylacetonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10656802 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10656802 50 g Glasflasche 50 Gramm
11914831 250 g Glasflasche 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10656802 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 211140500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 17524-05-9 | C10H14MoO6 | 326.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Oxidationsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17524-05-9
Summenformel C10H14MoO6
Molekulargewicht (g/mol) 326.17
MDL-Nummer MFCD00011506
InChI-Schlüssel SKMUJBBRXZPAJY-VGKOASNMSA-L
Synonym 2, 4-Pentanedione, metal derivative
IUPAC-Name dioxomolybdenumbis(ylium) bis((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olate)
SMILES O=[Mo++]=O.C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Molybdenyl acetylacetonate
Schmelzpunkt 184.0°C
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 50 g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Prozentgehaltsbereich 97%
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 85g/L (20°C). Other solubilities: 0.31 g/100g alcohol (20°C), 1.84 g/100g benzene (20°C)
Formelmasse 326.15
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Molybdenyl acetylacetonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.