Learn More
Molybdänsäure, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Molybdänsäure |
Menge | 100 g |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Reinheit (%) | ≥85 % MoO3-Basis |
Güte | ACS-Reagenz |
Dichte | 3.1 g/ml bei 25 °C |