Learn More
Molybdänsäure, MoO3 85 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7080824
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11468813 100 g 100 Gramm
11478813 500 g 500 Gramm
11488813 2500 g 2500 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11468813
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10537.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7782-91-4 | H2MoO4 | 161.96 g/mol
Molybdic acid is used as a precursor in the production of ammonium molybdate tetrahydrate and molybdenum(IV) sulfide. The mixture of molybdic acid in concentrated sulfuric acid is called as Froehde reagent, which finds application in analytical chemistry for the detection of alkaloids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Molybdänsäure wird als Vorstufe bei der Herstellung von Ammoniummolybdat-Tetrahydrat und Molybdän(IV)-sulfid verwendet. Das Gemisch aus Molybdänsäure in konzentrierter Schwefelsäure wird als Froehde-Reagenz bezeichnet, das in der analytischen Chemie für den Nachweis von Alkaloiden verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in verdünntem Ammoniumhydroxid, Alkali und Ammoniak. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Basen und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7782-91-4
Summenformel H2MoO4
Molekulargewicht (g/mol) 161.96
MDL-Nummer MFCD00036287
InChI-Schlüssel VLAPMBHFAWRUQP-UHFFFAOYSA-L
Synonym molybdic acid, molybdic vi acid, unii-i96n991j1n, dihydroxy dioxo molybdenum, molybdic acid acs, dihydroxy-dioxomolybdenum, molybdate moo42-, dihydrogen, t-4, dihydroxidodioxidomolybdenum, aronis24112, moo2 oh 2
PubChem CID 82208
ChEBI CHEBI:25371
IUPAC-Name Dihydroxy(dioxo)molybdän
SMILES O[Mo](O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Molybdic acid
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in dilute ammonium hydroxide,alkali and ammonia. Slightly soluble in water.
Concentration or Composition (by Analyte or Components) MoO3 85% min
Dichte 3.1
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Molybdic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: molybdic acid