Learn More
Monastrol, TRC
Artikelnummer. 30475468
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
2.50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30475468 1 mg 1 Milligramm
30483550 2.5 mg 2.50 Milligramm
30472836 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30475468 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM5057501MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 329689-23-8
Summenformel C14 H16 N2 O3 S
Molekulargewicht (g/mol) 292.35
IUPAC-Name Ethyl 4-(3-Hydroxyphenyl)-6-Methyl-2-Sulfanyliden-3,4-Dihydro-1H-Pyrimidin-5-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=C(C)NC(=S)NC1c2cccc(O)c2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Monastrol
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H16N2O3S/c1-3-19-13(18)11-8(2)15-14(20)16-12(11)9-5-4-6-10(17)7-9/h4-7,12,17H,3H2,1-2H3,(H2,15,16,20)
Formelmasse 292.0882